TEM-FF100-NI-UL
Ultral-Thin Formvar Supported Nickel Square Mesh
size 100 mesh, box of 50
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Produtos recomendados
embalagem
box of 50
tamanho
100 mesh
Categorias relacionadas
Descrição geral
A 5-6 nm ultral-thin formvar film supported standard square mesh grids. Nickel grid, 100 mesh. All of our film is laid on the shiny side of the grid.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)