Documentos Principais
TEM-CFLF135-AU-25
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Gold London Finder LF135 Grids
box of 25
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
embalagem
box of 25
Descrição geral
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported London finder (LF135) grids. Gold grid. Carbon film show better electrical and heat conduction in the electron beam. London finder grids are locator grids with reference/index on the grid.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)