Documentos Principais
TEM-LFH2100AR1.3
Sigma-Aldrich
QUANTIFOIL on London Finder Grids (H2)
Gold Grids, size 200 mesh, pack of 100
Sinônimo(s):
Electron Microscopy Grids from QUANTIFOIL
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
embalagem
pack of 100
tamanho
200 mesh
Categorias relacionadas
Descrição geral
QUANTIFOIL Gold Grids, 200 Mesh, 1.2 micron hole, 2.5 micron period. London Finder Grids (H2), Pitch 127 micron, 200 mesh, 100/pk
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)