TEM-CF400NI50
Carbon Film Supported Nickel Square Mesh
size 400 mesh, box of 50
Sinônimo(s):
CARBON FILM 400 MESH NI 50/BX
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Produtos recomendados
embalagem
box of 50
tamanho
400 mesh
Categorias relacionadas
Descrição geral
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Nickel grid, 400 mesh.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
TEM-CF400NI50 | 4061842454891 |