Documentos Principais
TEM-7596407
Sigma-Aldrich
OMNI Probe Copper 3-Post Lift-Out Grid
pack of 100 (per vial)
Sinônimo(s):
Omniprobe Lift-Out Grid, 3-Post, Side Access, CU
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
embalagem
pack of 100 (per vial)
Categorias relacionadas
Descrição geral
3 post copper lift-out grids, 35 micron thick with 1 edge lower for easy access.
Embalagem
Packaged in glass vials.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)