Documentos Principais
TEM-CF300HCU50
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Copper Hexagonal Mesh Grid
size 300 mesh, box of 50
Sinônimo(s):
CARBON FILM ONLY ON 300 HEX COPPER GRIDS 50/BX
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Materiais
carbon film
copper grid
descrição
film layer thickness 5 - 6 nm carbon
embalagem
box of 50
tamanho
300 mesh
Categorias relacionadas
Descrição geral
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported hexagonal mesh grids. Copper grid, 300 mesh. Carbon film show better electrical and heat conduction in the electron beam.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)