TEM-CF200-CU-ET
Carbon Film Supported Copper Square Mesh
Extra Thick, size 200 mesh, box of 50
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Produtos recomendados
embalagem
box of 50
tamanho
200 mesh
Categorias relacionadas
Descrição geral
A 20-30 nm thick film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Copper grid, 200 mesh.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
TEM-CF200-CU-ET | 4065266051469 |