T82600
Triphenylene
98%
Sinônimo(s):
9,10-Benzophenanthrene
Ensaio
98%
p.e.
438 °C (lit.)
pf
195-198 °C (lit.)
fluorescência
λex 265 nm; λem 372 nm in cyclohexane
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc2c(c1)c3ccccc3c4ccccc24
InChI
1S/C18H12/c1-2-8-14-13(7-1)15-9-3-4-11-17(15)18-12-6-5-10-16(14)18/h1-12H
chave InChI
SLGBZMMZGDRARJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
T82600-1G | 4061837379079 |
T82600-250MG |