T111
8-(Diethylamino)octyl-3,4,5-trimethoxybenzoate hydrochloride
≥98%
Sinônimo(s):
TMB 8 hydrochloride, TMB-8 · HCl
Ensaio
≥98%
Formulário
powder
pf
94-97 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CCN(CC)CCCCCCCCOC(=O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1
InChI
1S/C22H37NO5.ClH/c1-6-23(7-2)14-12-10-8-9-11-13-15-28-22(24)18-16-19(25-3)21(27-5)20(17-18)26-4;/h16-17H,6-15H2,1-5H3;1H
chave InChI
KFJZVXKPPQIYCG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Pharmacologically active inhibitor of hepatitis C virus life cycle
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)