SYNV211000G
Synthware™ Dewar type vacuum trap
1000 mL, stopcock: glass
Sinônimo(s):
Synthware V211000G
About This Item
Código UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware V211000G
capacidade
1000 mL
Descrição geral
Dry ice, Dewar style trap condenser designed for large volume solvent removal. Choice either glass stopcock for better vacuum or PTFE stopcock for grease-free operation. With 10 mm hose connections.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SYNV211000G-1EA | 4061832209128 |