SYNV210500
Synthware™ Dewar type vacuum trap
500 mL, stopcock: PTFE
Sinônimo(s):
Synthware V210500
About This Item
Código UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware V210500
capacidade
500 mL
Descrição geral
Dry ice, Dewar style trap condenser designed for large volume solvent removal. Choice either glass stopcock for better vacuum or PTFE stopcock for grease-free operation. With 10 mm hose connections.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)