SYNS532440
Synthware™ PTFE stopper with extraction nut
joint: ST/NS 24/40
Sinônimo(s):
Synthware S532440
About This Item
Código UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Junta
joint: ST/NS24/40
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware S532440
Categorias relacionadas
Descrição geral
PTFE stopper has a Nylon extraction nut permitting easy removal of the stopper from the glass outer joint.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SYNS532440-1EA | 4061832188171 |