Documentos Principais
Z215899
Solid PTFE stopper
joint: ST/NS 10/30
Sinônimo(s):
flask stopper, lab stopper, stoppers
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
Junta
joint: ST/NS10/30
fabricante/nome comercial
Cowie 010.110
Categorias relacionadas
Descrição geral
Machined from solid PTFE with trapezoidal seals for medium to high vacuum performance up to 280°C (540°F).
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)