Documentos Principais
SYNS312044
Sigma-Aldrich
Synthware T-bore glass stopcock Entire assembly
bore size 6 mm, plug size 20/44
Sinônimo(s):
Synthware S312044, t-shape stopcock
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware S312044
tamanho do furo
6 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
With solid glass plug. With constant pressure retention spring and clip.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)