Documentos Principais
SYNS310217
Sigma-Aldrich
Synthware T-bore glass stopcock Entire assembly
bore size 2 mm, plug size 12/30
Sinônimo(s):
Synthware S310217, t-shape stopcock
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware S310217
tamanho do furo
2 mm
Descrição geral
With solid glass plug. With constant pressure retention spring and clip.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)