Key Documents
SYNF963024
SynthwareBuchner funnel with perforated plate
30 mL, joint: ST/NS 24/40, plate O.D. 32 mm
Sinônimo(s):
Synthware F963024, filter funnel
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
Junta
joint: ST/NS24/40
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F963024
capacidade
30 mL
30 mL
placa D.E.
32 mm
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)