SYNF764108
Synthware™ storage tube with standard taper side arm
capacity 50 mL, joint: ST/NS 24/40, valve size 0-8 mm
Sinônimo(s):
Synthware F764108, storage tube with outer joint
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
black cap
cap (plug seal)
colorless tube
glass tube
round bottom
Junta
joint: ST/NS24/40
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F764108
capacidade
50 mL
tamanho da válvula
0-8 mm
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SYNF764108-1EA | 4061832196145 |