Documentos Principais
SYNF761100
Synthware storage tube with standard taper side arm
capacity 100 mL, joint: ST/NS 14/20, valve size 0-4 mm
Sinônimo(s):
Synthware F761100, storage tube with outer joint
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Materiais
black cap
cap (plug seal)
colorless tube
glass tube
round bottom
Junta
joint: ST/NS14/20
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F761100
capacidade
100 mL
tamanho da válvula
0-4 mm
Descrição geral
Supplied with high vacuum valve with PTFE O-ring at tip.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)