SIK7717-10
(12-Dodecylphosphonic acid)N,N-Dimethyl-N-octadecyl ammonium chloride
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C32H69ClNO3P
Peso molecular:
582.32
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Ensaio
≥95%
Formulário
solid
prazo de validade
3 years under the recommended conditions
cor
white
Categorias relacionadas
Aplicação
This coupling agent is used to create positively charged surfaces and potential antimicrobial surfaces.
Informações legais
Product of SiKEMIA
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)