Documentos Principais
SYNF622460
Synthware pressure equalizing addition funnel
60 mL, joint: ST/NS 24/40, stopcock: PTFE
Sinônimo(s):
Synthware F622460, dropping funnel
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
Junta
joint: ST/NS24/40
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F622460
capacidade
60 mL
60 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
With 1:5 PTFE stopcock
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)