SYNF472950A
Synthware™ Squibb-style separatory funnel with PTFE stopcock and PTFE stopper
500 mL, top joint: ST/NS 29/42
Sinônimo(s):
Synthware F472950A, glass separatory funnel
About This Item
Produtos recomendados
Junta
joint: ST/NS top29/42
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F472950A
capacidade
500 mL
500 mL
Descrição geral
Supplied with a Glass or PTFE stopper
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)