Documentos Principais
SYNF454250A
Synthware Squibb-style separatory funnel with standard taper joints, PTFE stopcock and PTFE stopper
250 mL, joint: ST/NS 24/40, PTFE stopcock and glass stopper
Sinônimo(s):
Synthware F454250A, glass separatory funnel
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
Junta
joint: ST/NS24/40
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F454250A
capacidade
250 mL
250 mL
Descrição geral
With 2 mm PTFE stopcock. Supplied with a glass stopper or PTFE stopper.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)