Z330868
Lenz® Squibb separating funnel
funnel capacity 100 mL, joint: ST/NS 19/26, glass key, graduated: no
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass 3.3
glass key
Junta
joint: ST/NS19/26
Características
graduated: no
fabricante/nome comercial
Bistabil®
Lenz 4.0100.37
capacidade do funil
100 mL
furo do plugue
2.5 mm
Informações legais
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)