SYNF459025
Synthware™ Squibb-style separatory funnel with standard taper joints, PTFE stopcock and PTFE stopper
25 mL, joint: ST/NS 19/22, PTFE stopcock and PTFE stopper
Sinônimo(s):
Synthware F459025, glass separatory funnel
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Junta
joint: ST/NS19/22
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F459025
capacidade
25 mL
25 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
With 2 mm PTFE stopcock. Supplied with a glass stopper or PTFE stopper.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SYNF459025-1EA | 4061832194400 |