SYNF43242L
Synthware™ three neck round bottom flask with angled side necks
2000 mL, center joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 24/40
Sinônimo(s):
Synthware F43242L, 3-neck round flask
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass flask
round bottom
three-neck
Junta
center joint: ST/NS24/40
side joint: ST/NS24/40
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F43242L
capacidade
2,000 mL
2000 mL
2000 mL
Descrição geral
Round bottom with joints. Heavy wall design. All sizes are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)