SYNF150025
Synthware™ micro filter flask
stopper size #3, capacity 25 mL
Sinônimo(s):
Synthware F150025
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Materiais
flat bottom flask
glass flask
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F150025
capacidade
25 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Top is tooled for a #2 neoprene filter adapter or #3 rubber stopper.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SYNF150025-1EA | 4061832192420 |