Z103071
Jacketed addition funnel
capacity 250 mL, joint: ST/NS 24/40
Sinônimo(s):
funnel glass, glass funnel, glass funnels
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Junta
joint: ST/NS24/40
capacidade
250 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
For use with dry-ice/acetone slush or other suitable coolant.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z103071-1EA | 4061832114538 |