SYNF362024C
Synthware™ Buchner funnel with inner joint
15 mL, joint: ST/NS 24/40, frit O.D. 20 mm, porosity: coarse
Sinônimo(s):
Synthware F362024C, glass filter funnel
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Junta
joint: ST/NS24/40
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F362024C
capacidade
15 mL
15 mL
frita D.E.
20 mm
Descrição geral
Not recommended for filtration where pressure would exceed 15psi.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)