SYNF111900L
Synthware™ Dewar flask, tall form with metal housing
flask capacity 3500 mL, tall form with metal housing
Sinônimo(s):
Synthware F111900L
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Materiais
aluminum flask
Junta
Joints neck (120)
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F111900L
DI × profundidade
12 cm × 30.2 cm
capacidade do frasco
3500 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Dewar flask with weighted metal base for stability and with a full-length aluminum housing which extends to the top rim for added protection.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)