SYNC398030C
Synthware™ chromatography column with reservoir, coarse fritted disc and PTFE stopcock
1000 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 73.0 mm × 305 mm, coarse fritted disc and PTFE stopcock
Sinônimo(s):
Synthware C398030C, glass chromatograpy column
About This Item
Produtos recomendados
Junta
joint: ST/NS top24/40
grau
for chromatography
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware C398030C
técnica(s)
HPLC: suitable
D.I. × C
73.0 mm × 305 mm
capacidade
1000 mL
adequação
suitable for chromatography
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)