SYNC393225C
Synthware™ chromatography column with reservoir, coarse fritted disc and PTFE stopcock
50 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 26.0 mm × 254 mm, coarse fritted disc and PTFE stopcock
Sinônimo(s):
Synthware C393225C, glass chromatograpy column
About This Item
Produtos recomendados
Junta
joint: ST/NS top24/40
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware C393225C
técnica(s)
HPLC: suitable
D.I. × C
26.0 mm × 254 mm
capacidade
50 mL
adequação
suitable for chromatography
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)