SYNA201424
Synthware™ reducing adapter
top joint: ST/NS 14/20, bottom joint: ST/NS 24/40
Sinônimo(s):
Synthware A201424, glass reducing adapter, connecting adapter
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Junta
bottom joint: ST/NS24/40
joint: ST/NS top14/20
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware A201424
Categorias relacionadas
Descrição geral
Synthware™ reducing adapter is used for connecting dissimilar standard taper joint sizes. The bottom joint (24/40) is larger than the top joint (14/20).
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)