SYNC384640C
Synthware™ chromatography column with reservoir, fritted disc and PTFE stopcock
500 mL, joint: ST/NS 35/20, I.D. × L 40.0 mm × 457 mm
Sinônimo(s):
Synthware C384640C, glass chromatograpy column
About This Item
Código UNSPSC:
23151816
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Junta
joint: ST/NS35/20
grau
for chromatography
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware C384640C
técnica(s)
HPLC: suitable
D.I. × C
40.0 mm × 457 mm
capacidade
500 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
With a coarse porosity fritted disc to support packing ,with 35/20 spherical joint. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)