SYNC374630
Synthware™ chromatography column with reservoir and PTFE stopcock
500 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 40.0 mm × 305 mm
Sinônimo(s):
Synthware C374630, glass chromatograpy column
About This Item
Produtos recomendados
Junta
joint: ST/NS top24/40
grau
for chromatography
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware C374630
técnica(s)
HPLC: suitable
D.I. × C
40.0 mm × 305 mm
capacidade
500 mL
Descrição geral
With 24/40 outer joint at top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)