SYNC366060
Synthware™ chromatography column with PTFE stopcock
I.D. 53.0 mm, L 610 mm
Sinônimo(s):
Synthware C366060, glass chromatograpy column
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
grau
for chromatography
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware C366060
D.I.
53.0 mm
Comprimento
610 mm
adequação
suitable for chromatography
Categorias relacionadas
Descrição geral
With reinforced beaded top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SYNC366060-1EA | 4061832207759 |