SYNC363240C
Synthware™ chromatography column with PTFE stopcock and coarse frit
L 457 mm
Sinônimo(s):
Synthware C363240C, glass chromatograpy column
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
grau
for chromatography
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware C363240C
Comprimento
457 mm
adequação
suitable for chromatography
Categorias relacionadas
Descrição geral
With reinforced beaded top, coarse porosity fritted disc to support column packing. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)