Z400629
EZSafe® chromatography columns with precision valve
I.D. × L 50 mm × 300 mm, volume 560 mL
About This Item
Produtos recomendados
grau
for chromatography
descrição
standard column
técnica(s)
LPLC: suitable
D.I. × C
50 mm × 300 mm
tamanho do furo
2 mm
volume
560 mL
Descrição geral
Low pressure (max. 7 psig) medium wall columns with reservoir. Greaseless PTFE insert with screw-thread attaches flow control valve to column. Precision all-PTFE valve and drip-tip.
Informações legais
EZ Safe is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)