SYNC151190
Synthware™ West condenser
joint: ST/NS 24/40, jacket L 190 mm
Sinônimo(s):
Synthware C151190, glass West condenser
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Junta
joint: ST/NS24/40
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware C151190
camisa C
190 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
With narrow annular space for fast coolant speed, thus high cooling efficiency.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SYNC151190-1EA | 4061832190310 |