SYNA831922
Synthware™ inlet adapter with fritted disc
joint: ST/NS 19/22
Sinônimo(s):
Synthware A831922, glass inlet adapter
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Junta
joint: ST/NS19/22
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware A831922
Categorias relacionadas
Descrição geral
With an extra coarse disc to prevent solid from being introduced into reaction system during liquid transfer.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SYNA831922-1EA | 4061832189833 |