SYNA604250
Synthware™ modified anti-splash adapter
250 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 24/40
Sinônimo(s):
Synthware A604250, Anti-splash adapter, splash head, bump trap
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Junta
bottom joint: ST/NS24/40
joint: ST/NS top24/40
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware A604250
capacidade
250 mL
Descrição geral
With two 4 mm drain holes at the base of the inner tube to allow solvent to drain back into the evaporation flask.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)