Key Documents
PRS1133
Sigma-Aldrich
Anti-GFRα1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-GDNF family receptor α1, Anti-GDNFRα
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
predicted mol wt 51 kDa
reatividade de espécies
rat, mouse, human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GFRA1(2674)
Categorias relacionadas
Imunogênio
a peptide corresponding to amino acids 369-382 of human GFRα1.
Ligação
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP1133.
forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Fei Xie et al.
BMC geriatrics, 18(1), 110-110 (2018-05-11)
Peripheral neuromuscular dysfunctions were found in elderly individuals, and spinal microglia/monocyte plays an important role on this process. This study aims to test whether the glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) could attenuate age-related neuromuscular dysfunction by inhibiting the activation