Key Documents
SM4050201
Sigma-Aldrich
SmartPor, alumina membrane
thickness 50 μm, pore diameter 40 nm, pore size 125 nm (interpore distance), size 20 mm × 20 mm, pkg of 1 pieces
About This Item
Fórmula linear:
Al
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
descrição
Pore geometry: trigonal arrangement
embalagem
pkg of 1 pieces
tamanho
20 mm × 20 mm
espessura
50 μm
tamanho de poro
125 nm (interpore distance)
40 nm pore diameter
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)