SLWSST103K
Pyrex® Spare PTFE keys for Pyrex® Stopcocks
straight key bore, bore 2.5 mm , key
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware SST103K
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
SST103K
SciLabware
furo
2.5 mm , key
diâmetro da torneira
14.5 mm
Descrição geral
- Fully interchangeable PTFE keys for Pyrex stopcocks
- Supplied complete with plastic screw thread retaining device
- Keys are self lubricating, avoiding the need for stopcock grease
- Made to a taper of 1:10 giving a combination of performance and ease of operation
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)