Documentos Principais
SLW5810/4
Pyrex® Vacuum filtration system for 47 mm membranes
conical flask only
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 5810/4
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
esterilidade
non-sterile
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
5810/4
SciLabware
Descrição geral
Parts for vacuum filtration system for 47 mm membranes
  • Fully autoclavable
  • Ideal for microbiology
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)