Documentos Principais
SLW5100-2L
Pyrex® Erlenmeyer flask, wide neck, heavy duty, with printed trace code
2000 mL
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 5100-2L
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
flat bottom
wide-neck
Junta
joint neckWIDE-MOUTH
esterilidade
non-sterile
Características
graduated
without cap
heavy duty
with printed trace code
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
SciLabware 5100-2L
Altura
282 mm
corpo D.E.
157 mm
capacidade
2,000 mL
2000 mL
2000 mL
gargalo D.I.
63 mm
tamanho da tampa
58
Descrição geral
  • Mechanically stronger than conventional Erlenmeyers
  • Reinforced rims for extra strength and resistance to impact fracture
  • Manufactured from high quality Pyrex borosilicate glass
  • White graduations and marking spot
Outras notas
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)