Key Documents
SLW4980-50
Pyrex® Erlenmeyer flask, heavy duty, narrow neck
50 mL
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 4980-500
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
Pyrex flask
flat bottom
Junta
joint neckNARROW-NECK
esterilidade
non-sterile
Características
graduated
without cap
heavy duty
embalagem
pack of 12 ea
fabricante/nome comercial
SciLabware 4980-50
Altura
78 mm
corpo D.E.
51 mm
capacidade
50 mL
50 mL
gargalo D.I.
14 mm
tamanho da tampa
14
conector
narrow neck
Descrição geral
  • Mechanically stronger than standard flasks
  • Designed for longer life and increased user safety
  • Reinforced rims to reduce chipping and breakage
Outras notas
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)