SLW3700/08
Pyrex® Büchner filter funnels with sintered disc
125 mL, disc diam. 65 mm, porosity grade 4
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 3700/08
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
3700/08
SciLabware
capacidade
125 mL
125 mL
diâmetro do disco
65 mm
tamanho de poro
grade 4 porosity
Descrição geral
The 60mm sintered discs fitted to these funnels are manufactured from the same 3.3 expansion borosilicate glass as the funnel bodies, making these funnels suitable to be used with a wide range aggressive chemicals.
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)