Key Documents
SYNF364014C
Synthware Buchner funnel with inner joint
60 mL, joint: ST/NS 14/20, frit O.D. 40 mm, porosity: coarse
Sinônimo(s):
Synthware F364014C, glass filter funnel
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
Junta
joint: ST/NS14/20
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F364014C
capacidade
60 mL
60 mL
frita D.E.
40 mm
Descrição geral
Not recommended for filtration where pressure would exceed 15psi.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)