SLW3680/10M
Pyrex® Gooch crucible
60 mL, disc diam. 40 mm, porosity grade 5
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 3680/10M
About This Item
Código UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
fabricante/nome comercial
3680/10M
SciLabware
diâmetro do disco
40 mm
tamanho de poro
grade 5 porosity
capacidade
60 mL
Descrição geral
- Ideal for drying precipitates to constant mass at 110 deg. C
- Also suitable for ignition work up to 450 deg. C (see safety notice)
- With integral glass sintered disc
- Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)