SLW3065/13M
Pyrex® Sintered glass filter disc
nominal diameter 65 mm, porosity grade 3
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 3065/13M
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
Pyrex membrane
esterilidade
non-sterile
fabricante/nome comercial
SciLabware 3065/13M
diâmetro nominal
65 mm
tamanho de poro
grade 3 porosity
Descrição geral
- Complies with ISO 4793
- For use by Glassblowers constructing special apparatus
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass for resistance to heat and chemical corrosion
- Close control of pore size
- Accurate and consistent disc dimensions
- High mechanical strength to withstand full vacuum
- Convenient packaging
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)